Merck
41301
Supelco
2-甲基-2-戊烯醛
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH=C(CH3)CHO
CAS号:
分子量:
98.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.448-1.452
n20/D 1.45 (lit.)
沸点
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI key
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)