Merck
409499
Sigma-Aldrich
1,4-Dibutoxy-2,3-naphthalenedicarbonitrile
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3O]2C10H4(CN)2
分子量:
322.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
99%
形狀
powder or crystals
mp
71-73 °C (lit.)
溶解度
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless to slightly brownish-yellow
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCOc1c(C#N)c(C#N)c(OCCCC)c2ccccc12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-5-11-23-19-15-9-7-8-10-16(15)20(24-12-6-4-2)18(14-22)17(19)13-21/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
YXJSABMTZAXNKC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)