化驗
≥95.0% (TLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
clinical testing
格式
neat
SMILES 字串
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
生化/生理作用
萜烯生物合成中间体
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
分析報告
NMR内参:KHP
检测(定量NMR)≥70.0%(以游离酸计算得到)
检测(定量NMR)≥70.0%(以游离酸计算得到)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3