About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3CH2OH
CAS号:
分子量:
140.14
Beilstein:
2326351
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
等级
purum
方案
≥98.0% (GC)
mp
182-186 °C (dec.) (lit.)
182-186 °C
SMILES字符串
OCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2
InChI key
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品