主要文件
37214
Supelco
Quantofix® 过氧化物试纸
0.5-25 mg/L (H2O2)
别名:
Quantofix® 过氧化物 25 试纸
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113319
测量范围
0.5-25 mg/L (H2O2)
应用
environmental
一般描述
Contents:
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H2O2
法律信息
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)