Merck
366862
Sigma-Aldrich
1-异硫氰基-4-(反-4-辛基环己基)苯
liquid crystal (nematic), 99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7C6H10C6H4NCS
CAS号:
分子量:
329.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
形狀
liquid crystal (nematic)
bp
190 °C/0.01 mmHg (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
包裝
玻璃瓶包装
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)