Merck
36617
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(-)-1,2-二环己基-1,2-乙二醇
purum, ≥97.0% (GC)
别名:
(1R,2R)-1,2-二环己基乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C6H11CH(OH)-]2
分子量:
226.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
等级
purum
方案
≥97.0% (GC)
旋光性
[α]20/D −2.3±0.3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
138-142 °C (lit.)
138-142 °C
SMILES字符串
O[C@H](C1CCCCC1)[C@H](O)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H26O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h11-16H,1-10H2/t13-,14-/m1/s1
InChI key
CKHLARJSOMXDKL-ZIAGYGMSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
其他说明
辅助剂,用于通过硼酸酯进行高对映选择性和非对映选择性合成
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
D.S. Matteson et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 3964-3964 (1990)
D.S. Matteson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6545-6545 (1993)