Merck
362522
Sigma-Aldrich
4-磺酰水杨酸 三铵盐
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H4NO3SC6H3-1,2-(CO2NH4)2
CAS号:
分子量:
297.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
等級
technical grade
雜質
<25% 3-sulfophthalic acid, triammonium salt
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
N.OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.H3N/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);1H3
InChI 密鑰
KOLYQQQBGYNKNZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)