Merck
36218
Sigma-Aldrich
2,4-二氯苯肼 盐酸盐
purum, ≥95.0% (AT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3NHNH2·HCl
CAS号:
分子量:
213.49
Beilstein:
3708828
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥95.0% (AT)
雜質
~5% water
mp
220-224 °C (lit.)
220-224 °C
SMILES 字串
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI 密鑰
DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)