所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Cl2F4NO3S
CAS号:
分子量:
316.06
Beilstein:
4224296
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
等级
purum
方案
≥97.0% (AT)
mp
107-112 °C (lit.)
107-112 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.F[n+]1cc(Cl)cc(Cl)c1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Fluorinating agent with higher fluorinating power than the unsubstituted pyridinium salt
T. Umemoto et al.
Organic Syntheses, 69, 129-129 (1990)
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门