Merck
35807
Sigma-Aldrich
4,5-Dichloro-3H-1,2-dithiol-3-one
technical, ≥90% (AT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3Cl2OS2
CAS号:
分子量:
187.07
Beilstein:
1342220
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
等级
technical
方案
≥90% (AT)
mp
52-56 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClC1=C(Cl)C(=O)SS1
InChI
1S/C3Cl2OS2/c4-1-2(5)7-8-3(1)6
InChI key
QGSRKGWCQSATCL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)