Merck
34765
Sigma-Aldrich
二-正丁基镁 溶液
~0.75 M in diethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3]2Mg
CAS号:
分子量:
138.53
Beilstein:
3535184
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
~0.75 M in diethyl ether
密度
0.749 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
制备其他对称镁化合物 R2Mg 的试剂
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
P.E. Eaton et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8016-8016 (1989)
A.W. Duff et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 293, 271-271 (1985)