產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
格式
neat
InChI
1S/C17H24Cl2O3/c1-4-5-6-7-8-12(2)21-17(20)13(3)22-16-10-9-14(18)11-15(16)19/h9-13H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
RQRUQMZZBOQUNB-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3