Merck
34197
Supelco
邻苯二甲酸二丙酯-3,4,5,6-d4
analytical standard
别名:
1,2-苯二甲酸二丙酯-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14D4H17O4
分子量:
257.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
格式
neat
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
InChI 密鑰
MQHNKCZKNAJROC-KDWZCNHSSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)