Merck
33957
Supelco
乙醇标准溶液
0.5 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
0.5 mg/mL in H2O
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包裝
套装规格为 10×1mL
分析物
说明
    Ethanol
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)