Merck
33910
Sigma-Aldrich
1,2-二溴乙烯
purum, cis+trans, ≥98.0% (GC)
别名:
二溴化乙炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH=CHBr
CAS号:
分子量:
185.85
Beilstein:
1719351
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
purum
方案
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.542
沸点
107-110 °C (lit.)
密度
2.27 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
Br\C=C\Br
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)