Merck
33621
Supelco
伏马菌素 B1-13C34标准液 溶液
~25 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C34H59NO15
分子量:
755.58
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
~25 μg/mL in acetonitrile: water
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
质量偏移
M+34
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([13CH3])[13C@@H](O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)[13C@H]([13CH2][13C@@H]([13CH3])[13CH2][13C@H](O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13CH2][13C@H](O)[13C@H]([13CH3])N)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,
InChI key
UVBUBMSSQKOIBE-HTPIOKJKSA-N
一般描述
伏马毒素B1-13C34是13C同位素标记的真菌毒素伏马毒素B1的类似物。
应用
伏马菌素B1-13C34 可作为分析标准品,通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)测定茴香种子样品中的伏马菌素B1(FB1)水平。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
分析说明
纯度:≥92.5%(HPLC)
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F
闪点(°C)
2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of Fumonsins and Beauvericin in Anis seed by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Gorica JLV, et al.
Conference on medicinal and aromatic plants of southeast european countries, 214-214 (2014)