Merck
334138
Sigma-Aldrich
1-(4-Hydroxyphenyl)-2,4,6-triphenylpyridinium hydroxide inner salt hydrate
97%
别名:
ET(1)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H21NO · xH2O
分子量:
399.48 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].[O-]c1ccc(cc1)-[n+]2c(cc(cc2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C29H21NO.H2O/c31-27-18-16-26(17-19-27)30-28(23-12-6-2-7-13-23)20-25(22-10-4-1-5-11-22)21-29(30)24-14-8-3-9-15-24;/h1-21H;1H2
InChI 密鑰
HQSBVGMHCCDFTK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)