產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
52-62 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCC(=O)Oc1c(I)cc(cc1I)C#N
InChI
1S/C15H17I2NO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(19)20-15-12(16)8-11(10-18)9-13(15)17/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
QBEXFUOWUYCXNI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
推薦產品
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges