Merck
32958
Supelco
DMST 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
别名:
N,N-二甲基-N′-甲苯磺酰二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14N2O2S
CAS号:
分子量:
214.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H14N2O2S/c1-8-4-6-9(7-5-8)10-14(12,13)11(2)3/h4-7,10H,1-3H3
InChI 密鑰
UDCDOJQOXWCCSD-UHFFFAOYSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)