Merck
32557
Supelco
4-羟基苯甲酸甲酯-环-13C 溶液
50 μg/mL in acetone, analytical standard
别名:
对羟基安息香甲酯-环-13C 溶液, 对羟基苯甲酸甲酯-环-13C 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C2H8O3
分子量:
158.10
EC 号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
50 μg/mL in acetone
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
single component solution
质量偏移
M+5
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Certan Vial
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.0 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)