Merck
32391
Supelco
Flucarbazone sodium
PESTANAL®, analytical standard
别名:
Flucarbazone sodium salt, 4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-(2-trifluoromethoxyphenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10F3N4NaO6S
分子量:
418.28
UNSPSC代码:
12352202
等级
analytical standard
产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
InChI
1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1
InChI key
UOUXAYAIONPXDH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)