32161
加米霉素
VETRANAL®, analytical standard
别名:
(2R,3S,4R,5S,8RR,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-7-propyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylohexopyranosyl]oxy]-1-oxa-7-azacyclopentadecan-15-one
About This Item
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
产品线
VETRANAL®
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
forensics and toxicology
veterinary
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N1([C@@H](C[C@]([C@@H](C([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C1)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(OC)C)O)C)C)O[C@@H]2O[C@@H](C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)C)(O)C)C)CCC
InChI
1S/C40H76N2O12/c1-15-17-42-21-22(3)33(44)40(11,48)29(16-2)52-36(46)26(7)32(53-30-20-39(10,49-14)34(45)27(8)51-30)25(6)35(38(9,47)19-23(42)4)54-37-31(43)28(41(12)13)18-24(5)50-37/h22-35,37,43-45,47-48H,15-21H2,1-14H3/t22-,23+,24+,25?,26+,27-,28-,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35+,37-,38+,39+,40+/m0/s1
InChI key
VWAMTBXLZPEDQO-FWEXOAGLSA-N
一般描述
应用
法律信息
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3