Merck
320692
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethyloxacarbocyanine iodide
98%
别名:
3-Methyl-2-(3-[3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl)-benzoxazolium iodide, 3-Methyl-2-[3-(3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]benzoxazolium iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H17IN2O2
CAS号:
分子量:
432.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
262 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
SMILES 字串
[I-].CN1C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)