主要文件
32043BC
Millipore
VIP® Gold Salmonella Positive Control
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NA.85
儲存期限
24 mo.
品質等級
技術
lateral flow assay: suitable
應用
environmental
food and beverages
pathogen testing
相容性
for use with BioControl VIP® Gold
儲存溫度
2-8°C
一般說明
VIP® Gold Salmonella Positive Control, 5mL
成分
One bottle, 5.0ml
測試方式
Lateral Flow
法律資訊
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)