主要文件
30909
Supelco
用于原位杂交的变性溶液
BioUltra, for molecular biology
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116105
等级
Molecular Biology
for molecular biology
质量水平
产品线
BioUltra
组成
NaCl, 1.5 M
NaOH, 0.5 M
杂质
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
折射率
n20/D 1.352
pH值(酸碱度)
~13
痕量阳离子
Al: ≤2 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Bi: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤2 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Mo: ≤2 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
neat
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T. Maniatis et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (1983)