Merck
30194
Supelco
间甲基苯甲醛
analytical standard
别名:
3-甲基苯甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CHO
CAS号:
分子量:
120.15
Beilstein:
741964
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
bp
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)