Merck
30164
Supelco
3-Hydroxyvalproic acid, mixture of diastereomers
analytical standard, ≥98.0% (sum od distereomers, GC)
别名:
3-Hydroxy-2-propylpentanoic acid, 3-Hydroxy-2-propylvaleric acid, 3-OH-VPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16O3
CAS号:
分子量:
160.21
Beilstein:
2240423
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (sum od distereomers, GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCC(O)C(CCC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
LLPFTSMZBSRZDV-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)