Merck
30147
Supelco
樱草根苷
analytical standard
别名:
5-Methoxy-2-[(6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H28O13
CAS号:
分子量:
476.43
Beilstein:
67263
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤5.0% water
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(OC)ccc1O[C@@H]2OC(CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C20H28O13/c1-28-8-3-4-11(9(5-8)18(27)29-2)32-20-17(26)15(24)14(23)12(33-20)7-31-19-16(25)13(22)10(21)6-30-19/h3-5,10,12-17,19-26H,6-7H2,1-2H3/t10-,12-,13+,14-,15+,16-,17-,19+,20-/m1/s1
InChI 密鑰
CDWVFJJMYKSVHM-HSMQXHTESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)