Merck
29285
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-1-环己基乙胺
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-(-)-α-甲基环己烷甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
127.23
Beilstein:
2935070
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
等级
purum
方案
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
光学纯度
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
折射率
n20/D 1.463
沸点
177-178 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
手性助剂;用于制备手性聚甲基丙烯酰胺类化合物,它们可用作外消旋酰胺液相色谱拆分的固定相;制备键合到硅胶上的聚酰胺,用于压力稳定的 HPLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
125.6 °F - closed cup
闪点(°C)
52 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
G. Blaschke et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 98, 808-808 (1986)
G. Blaschke
Journal of Liquid Chromatography, 9, 341-341 (1986)