Merck
29230
Sigma-Aldrich
环己烯
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
别名:
四氢化苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10
CAS号:
分子量:
82.14
Beilstein:
906737
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
蒸汽密度
2.8 (vs air)
蒸汽压
160 mmHg ( 20 °C)
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.5% (GC)
自燃温度
590 °F
包含
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
5 %
蒸发残留物
≤0.005%
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
沸点
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES字符串
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
1.4 °F
闪点(°C)
-17 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the