Merck
28986
Supelco
3-Methylcrotonyl-L-carnitine
analytical standard
别名:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(3-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)oxy]-1-propanaminium inner salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21NO4
CAS号:
分子量:
243.30
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NB.21
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -18±2°, c = 0.1 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C12H21NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h6,10H,7-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1
InChI key
KGPNNIOVWVIXOR-SNVBAGLBSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)