Merck
270172
Supelco
硅胶
Davisil® grade 922, −200 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
PubChem物質ID:
等級
Davisil® grade 922
粒徑
−200 mesh
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
色谱级
法律資訊
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)