Merck
257400
Sigma-Aldrich
1,4-双-(2-甲基苯乙烯基)苯
≥99.5%
别名:
Bis-MSB
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3C6H4CH=CH)2C6H4
CAS号:
分子量:
310.43
Beilstein:
2375845
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥99.5%
mp
180-182 °C (lit.)
λmax
349 nm
SMILES 字串
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChI 密鑰
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
适于用作激光染料
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)