Merck
25210
Sigma-Aldrich
甲酸钠
≥97.0%
别名:
蚁酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOONa
CAS号:
分子量:
68.01
Beilstein:
3595134
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
≥97.0%
雜質
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
259-262 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES 字串
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)