Merck
25001
Sigma-Aldrich
碱式醋酸铝
purum, 12.5-18.4% Al basis, powder
别名:
二醋酸氢氧化铝, 氢氧化二乙酸铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al(OH)(C2H3O2)2
CAS号:
分子量:
162.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
等級
purum
形狀
powder
濃度
12.5-18.4% Al
雜質
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.05% Insoluble in HCl
≤2% Ca and Mg (as (Mg)
pH值
4.0-5.0
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20000 mg/kg
正離子痕跡
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1%
適合性
complies for appearance of solution
SMILES 字串
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
InChI 密鑰
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)