主要文件
24590
Hamilton® 注射器,1000 系列 Gastight®,LTN 针头类型 5(具有侧孔的固定针头)
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
eCl@ss:
32070500
物料
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
针尺寸
22 ga (cone tip, side-port)
特点
needle type LTN (fixed)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 81543
针长度
51 mm (2 in.)
体积
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)