Merck
24481
Sigma-Aldrich
4-氯-1,3-二氧戊环-2-酮
technical, ≥90% (GC)
别名:
氯代乙烯碳酸酯, 氯代碳酸乙烯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3ClO3
CAS号:
分子量:
122.51
Beilstein:
109433
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥90% (GC)
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.455
bp
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI 密鑰
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)