Merck
24260
Sigma-Aldrich
氯代二环己基硼烷 溶液
purum, ~1 M in hexane
别名:
二环已基硼酸氯化物, 双环已基氯硼烷, 氯化二环己基硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11)2BCl
CAS号:
分子量:
212.57
Beilstein:
3233942
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
等级
purum
反应适用性
reagent type: reductant
浓度
~1 M in hexane
密度
0.74 g/mL at 20 °C
SMILES字符串
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
反应物用于:
  • Aldol 加成反应
  • Mukaiyama aldol 加成反应
  • 微波辅助关环复分解反应
  • 芳香醛的 C 烷基化反应
  • 可逆的酮-酮羟醛反应
  • 己酮与醛的合成和反立体选择性羟醛缩合反应
其他说明
Ideal reagent for the generation of E-enol borinates from ketones in high stereoselectivity
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K. Ganesan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)