跳转至内容
Merck

23704

Sigma-Aldrich

(±)-3-Amino-4-(4-biphenylyl)butyric acid hydrochloride

purum, ≥98.0% (HPLC)

别名:

4′-Phenyl-DL-β-homophenylalanine hydrochloride

登录查看公司和协议定价


About This Item

经验公式(希尔记法):
C16H17NO2 · HCl
分子量:
291.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:

等級

purum

化驗

≥98.0% (HPLC)

儲存溫度

2-8°C

SMILES 字串

Cl[H].NC(CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2


从最新的版本中选择一种:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门