About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H29F3O3S
CAS号:
分子量:
406.50
Beilstein:
4765347
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
推荐产品
产品线
Selectophore™
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H29F3O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-27(25,26)18-14-12-17(13-15-18)19(24)20(21,22)23/h12-15H,2-11,16H2,1H3
InChI key
WQOBMOYCYLMGKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
外形
0.5mL 四氢呋喃溶液
其他说明
羧化物和氢氧化物选择性亲脂、中性离子载体用于溶剂聚合膜电极
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
闪点(°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
K. Wang
Analytical Chemistry, 63, 970-970 (1991)
C. Behringer
Analytica Chimica Acta, 233, 41-41 (1990)