Merck
217387
Supelco
AmberChrom 1X2 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
产品名称
AmberChrom 1X2, 100-200 mesh
形狀
(Powder, Beads or Crystals)
品質等級
交聯
2 % cross-linked
參數
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
濕度
70-80%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
trimethylbenzylammonium functional group
粒徑
100-200 mesh
工作pH值
0-14
容量
0.7 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
SMILES 字串
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI 密鑰
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
AmberChrom 1X2是一种阴离子交换树脂。
應用
AmberChrom 1X2 chloride form 可用于通过柱色谱法分离海水基质中的镉。它也可用于气相色谱-质谱分析中的色谱柱。
强碱性(I 型)阴离子交换树脂,用于食物和药品加工;符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25 的要求。
特點和優勢
强碱性阴离子
其他說明
该离子交换树脂未经特殊处理或清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
法律資訊
AmberChrom是DuPont de Nemours, Inc旗下公司的商标或注册商标.
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Determination of cadmium in mari waters: on-line preconcentration and flow-through fluorescence detection.
Charles, S., et al.
Analytica Chimica Acta, 440, 37-43 (2001)
Energy transfer-room temperature phosphorescence for the optosensing of transition metal ions.
Di'az-Garci'a, Juan, et al.
Analytica Chimica Acta, 486, 1-10 (2003)
Association of selected viniviticultural factors with sensory and chemical characteristics of New Zealand Sauvignon blanc wines.
Parr, Wendy V., et al.
Food Research International, 53, 464-475 (2013)