主要文件
21188
Supelco
钙离子载体 I - 膜 A
Selectophore
别名:
钙离子载体 I - 混合物 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
26111700
产品线
Selectophore
表单
solid
一般描述
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
其他说明
用于通过 ISE 法测定全血、血浆和血清中钙的离子选择性膜
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Neutral carrier based ion-selective electrode for the determination of total calcium in blood serum.
P Anker et al.
Analytical chemistry, 53(13), 1970-1974 (1981-11-01)