Merck
210331
Sigma-Aldrich
Acid Green 27
Dye content 65 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H32N2Na2O8S2
CAS号:
分子量:
706.74
顏色索引編號:
61580
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 65%
mp
258-260 °C (lit.)
λmax
605 nm
642 nm (2nd)
SMILES 字串
[Na+].[Na+].CCCCc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(CCCC)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)