主要文件
20944
Hamilton® 注射器,7000 系列,带导向器
7001, volume 1 μL, needle size 25s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
针尺寸
25s ga (blunt tip)
特点
KH (Knurled Hub)
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 80107
针长度
70 mm (2.75 in.)
体积
1 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)