主要文件
20942-U
凹形 Luer 连接器,Tekmar® 等同产品 14-0216-016
Female Luer connector, Kel-F (CTFE) fitting, thread for 1/4-28, Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
Kel-F (CTFE) fitting
特点
Use to connect syringes to Hamilton valves.
制造商/商品名称
Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
包装
1 ea of
端口直径
1.5 mm
配件
thread for 1/4-28
法律信息
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)