主要文件
20790-U
Hamilton® 注射器,700 系列,可拆卸针头
710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
别名:
Hamilton® 注射器 710RN 100μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物料
stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
22s ga (bevel tip)
特点
needle type RN (removable needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 80630
针长度
51 mm (2 in.)
体积
100 μL
相容性
for use with Hamilton 710RN (removable needle)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)