材料
metal body
特點
Cleans MODIFIED MICROLITER with only heat and cleans MICROLITER™ AND GASTIGHT® syringes when a voltage rheostat is added to reduce the chamber temperature.
製造商/商標名
Hamilton 76610
包裝
1 ea of
長度 × 寬度 × 高度
6.0 in. × 1.8 in. × 2.7 in.
一般說明
有助于消除色谱图鬼峰。
清洁 Hamilton 注射器和其他注射器,针头最大为 18 号(0.049 英寸外径)。只要将该装置连接到吸水器或其他真空源,并将针头穿过隔垫,10 到 30 秒后即可用于新样品。加热(250°C)与抽真空相结合,能够通过一步操作即可使挥发性污染物气化并清除。
对于 Hamilton 7000 系列注射器,无需液体。对于 700 系列和其他常规注射器,使用变阻器降低温度(至 50°C 或更低)并保持溶剂流过针筒和针头。
内含使用说明书。
清洁 Hamilton 注射器和其他注射器,针头最大为 18 号(0.049 英寸外径)。只要将该装置连接到吸水器或其他真空源,并将针头穿过隔垫,10 到 30 秒后即可用于新样品。加热(250°C)与抽真空相结合,能够通过一步操作即可使挥发性污染物气化并清除。
对于 Hamilton 7000 系列注射器,无需液体。对于 700 系列和其他常规注射器,使用变阻器降低温度(至 50°C 或更低)并保持溶剂流过针筒和针头。
内含使用说明书。
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
实验方案
Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.