Merck
200808
Sigma-Aldrich
Benzoyl Leucomethylene Blue
Dye content 90 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H23N3OS
CAS号:
分子量:
389.51
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, 90%
mp
195 °C (lit.)
λmax
258 nm
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)