Merck
19660
Supelco
4-叔丁基苯甲酰氯
purum, ≥98.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H4COCl
CAS号:
分子量:
196.67
Beilstein:
775793
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (T)
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
n20/D 1.536
bp
135 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)